Learn More
Tert-butoxide de potassium, solution 1M dans tert-butanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
83.80€ - 234.00€
Identifiants chimiques
CAS | 865-47-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9KO |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.21 |
Numéro MDL | MFCD00012162 |
Clé InChI | LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok |
CID PubChem | 23665647 |
Nom IUPAC | potassium ; 2-méthylpropan-2-olate |
SMILES | CC(C)(C)[O-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10030564
|
Thermo Scientific Acros
426121000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
83.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10644555
|
Thermo Scientific Acros
426128000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
234.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
865-47-4 | |
112.21 | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
23665647 | |
CC(C)(C)[O-].[K+] |
C4H9KO | |
MFCD00012162 | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok | |
potassium ; 2-méthylpropan-2-olate |
Spécification
Potassium tert-butoxide | |
865-47-4 | |
(CH3)3COK | |
12°C | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
potassium ; 2-méthylpropan-2-olate | |
23665647 | |
0.90 to 1.10M | |
0.82 |
1M solution in tert-butanol | |
C4H9KO | |
MFCD00012162 | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok | |
CC(C)(C)[O-].[K+] | |
112.21 | |
112.21 | |
Colorless to amber solution | |
0.8200g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Nocif par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-740-3
- Potassium tert-butoxide, 1M solution in tert-butanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.