Learn More
Tellurite de potassium monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
148.00€ - 529.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123333-66-4 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O3Te·H2O |
Numéro MDL | MFCD00149923 |
Synonyme | potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11384947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041959.14 |
25 g |
148.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041959.22 |
100 g |
529.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium tellurite, in association with agar is used as a selective medium for growth of clauberg (bacteria). It is used for the selective isolation of staphylococci and corynebacteria, which is used to reduce TeO3 2- to tellurium element.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123333-66-4 | |
K2O3Te·H2O | |
MFCD00149923 | |
potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e |
Spécification
Potassium tellurite monohydrate | |
123333-66-4 | |
Crystals | |
K2O3Te·H2O | |
potassium tellurite, potassium tellurate iv, dipotassium tellurite, dipotassium trioxotellurate, telluric acid, dipotassium salt, potassiium tellurite iv, telluric acid h2teo3 , dipotassium salt, dipotassium ion tellurite, acmc-1bm2e | |
253.80 Anhydrous |
465°C (decomposition) | |
Blanc | |
97% | |
MFCD00149923 | |
Soluble in water. | |
White crystals |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-213-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only