Learn More
Superoxyde de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10638254
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12030-88-5
Formule moléculaire KO2
Poids moléculaire (g/mol) 71.1
Numéro MDL MFCD00082411
Synonyme Potassium dioxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium superoxide
Point de fusion 400°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre ou morceaux
Quantité 500 g
Formule linéaire KO2
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 71.1