Learn More
Sulfate de potassium, pur, Thermo Scientific Chemicals
49.40€ - 380.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-80-5 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.25 |
Numéro MDL | MFCD00011388 |
Clé InChI | OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt |
CID PubChem | 24507 |
ChEBI | CHEBI:32036 |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11954241
|
Thermo Scientific Acros
193810010 |
1 kg | Flacon en plastique |
49.40€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11964241
|
Thermo Scientific Acros
193810050 |
5 kg | Flacon en plastique |
125.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11974241
|
Thermo Scientific Acros
193810250 |
25 kg | Tambour en fibre |
380.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7778-80-5 | |
174.25 | |
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L | |
24507 | |
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
K2O4S | |
MFCD00011388 | |
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt | |
CHEBI:32036 |
Spécification
1689.0°C | |
1067.0°C | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
K2SO4 | |
15,7793 | |
Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
174.25 | |
CHEBI:32036 | |
≥99.0% | |
1% max. (130°C) |
Potassium sulfate | |
7778-80-5 | |
5.5 to 8.5 | |
K2O4S | |
MFCD00011388 | |
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt | |
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium sulfate | |
24507 | |
174.25 | |
Pures |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-915-5
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche