Learn More
Sulfate de potassium, très pur, SLR, Fisher Chemical
57.80€ - 556.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-80-5 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.25 |
Numéro MDL | MFCD00011388 |
Clé InChI | OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt |
CID PubChem | 24507 |
ChEBI | CHEBI:32036 |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10438800
|
Fisher Chemical
P/6960/53 |
500 g | |||||||
10519390
|
Fisher Chemical
P/6960/60 |
1 kg | |||||||
10204590
|
Fisher Chemical
P/6960/65 |
5 kg |
556.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7778-80-5 | |
174.25 | |
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L | |
24507 | |
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
K2O4S | |
MFCD00011388 | |
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt | |
CHEBI:32036 |
Spécification
1689°C | |
7778-80-5 | |
6 to 8 | |
K2O4S | |
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt | |
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
174.25 | |
CHEBI:32036 | |
Récipient de poudre en plastique |
1067°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00011388 | |
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium sulfate | |
24507 | |
174.25g/mol |