missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate de potassium, très pur, SLR, Fisher Chemical

Code produit. 10519390
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O

Spécification

Point d’ébullition 1689°C
Point de fusion 1067°C
Couleur Blanc
pH 6 to 8
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Nom IUPAC sulfate de dipotassium
Poids de la formule 174.25g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'