Learn More
Sulfate de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10509580
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Sulfate de potassium, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-80-5
Formule moléculaire K2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 174.25
Numéro MDL MFCD00011388
Clé InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
CID PubChem 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1689°C
Point de fusion 1067°C
Couleur Blanc
pH 6 to 8
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Nom IUPAC sulfate de dipotassium
Poids de la formule 174.25g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique