Learn More
Sulfate de potassium, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals, anhydre, granulaire
30.40€ - 86.30€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-80-5 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.25 |
Numéro MDL | MFCD00011388 |
Clé InChI | OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt |
CID PubChem | 24507 |
ChEBI | CHEBI:32036 |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10593181
|
Thermo Scientific Acros
205945000 |
500 g | Flacon en plastique |
30.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10732135
|
Thermo Scientific Acros
205940025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
86.30€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
7778-80-5 | |
174.25 | |
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L | |
24507 | |
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
K2O4S | |
MFCD00011388 | |
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt | |
CHEBI:32036 |
Spécification
1689.0°C | |
1067.0°C | |
7778-80-5 | |
5.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C) | |
99+% | |
K2SO4 | |
15, 7793 | |
Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
174.25 | |
CHEBI:32036 | |
≥99% | |
2.66 |
Potassium sulfate | |
p.a. | |
Blanc | |
Poudre granulaire | |
K2O4S | |
MFCD00011388 | |
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt | |
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de dipotassium | |
24507 | |
174.25 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-915-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TT5900000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only