Learn More
Étalon de potassium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
173.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
Nom IUPAC | Chlorure de potassium |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10214102
|
SPEX Certiprep
PLK2-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
173.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
K | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32588 | |
[Cl-].[K+] |
ClK | |
MFCD00011360 | |
4873 | |
Chlorure de potassium |
Spécification
Potassium Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00011360 | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 | |
2% HNO3 |
7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
ClK | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorure de potassium | |
4873 | |
Assurance |
Sécurité et traitement
Provoque des brûlures et des lésions oculaires graves
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : Ambiant
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 1000
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire