Learn More
Étalon de potassium, 1000 mg/l dans 2 % de HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Code produit. 10601183 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
250 mL, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Étalon de potassium, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, 250 ml, classe assurance, SPEX CertiPrep™. Certifié 34Guide ISO/CEI, matériaux de référence certifiés NIST Traceable Fourni avec un certificat d'analyse complet.
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
  • Étalon de potassium
  • Fabriqué avec de l'eau ASTM type I.
  • Concentration 1000 μg/ml
  • Volume 250 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Formule moléculaire ClK
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nom IUPAC Chlorure de potassium
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Standard
Conditionnement Flacon poly
Quantité 250 mL
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Technique AA, ICP
Type Certified Reference Material
Qualité Assurance
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon de potassium, 1000 mg/l dans 2 % de HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™ >