Learn More
Étalon de potassium pour ICP, 10 000 μg/ml dans5 % de HCI , SPEX CertiPrep™
Code produit. 10600993
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
K10 000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Standard
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 500 mL
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire ClK
Numéro MDL MFCD00011360
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC potassium chloride
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Qualité Assurance
Solvant ou matrice 5% HCl
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 10,000 µg/ml potassium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire