Learn More
Sorbate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium sorbate |
Acidité | Passes test |
Point de fusion | 270.0°C |
Couleur | Blanc à crème |
Perte à la dessiccation | 1% (105°C, 3 hrs) max. |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Formule linéaire | CH3CH=CHCH=CHCOOK |
Quantité | 5 kg |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium sorbate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.