Learn More
Solution de potassium pour ICP, 1 g/l, matrice H2O, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Spécification
Spécification
Concentration | 1±0.002g/L |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 250 mL |
Type | Étalons de spectrométrie de masse |
Noms d’analytes ou de composants | K |
Solvant ou matrice | H20 |