Learn More
Solution de potassium pour ICP, 1 g/l, matrice H2O, Fisher Chemical™
Code produit. 12913434
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Concentration 1g/L
Quantité 100 mL
La solution contient H2O