Learn More
Potassium, solide, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
164.00€ - 247.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-09-7 |
---|---|
Formule moléculaire | K |
Poids moléculaire (g/mol) | 39.10 |
Numéro MDL | MFCD00133776 |
Clé InChI | ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom |
CID PubChem | 5462222 |
ChEBI | CHEBI:26216 |
Nom IUPAC | potassium |
SMILES | [K] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15412467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045842.03 |
1 g |
164.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15422467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045842.06 |
5 g |
247.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium combines under pressure with silver metal to form 2 new compounds: K2Ag and K3Ag. This chemical is important in neuron (brain and nerve) function, and in influencing osmotic balance between cells and the interstitial fluid, with their distribution mediated in all animals (but not in all plants) by the so-called Na+/K+-ATPase pump. It is also used to prevent muscle contraction and the sending of all nerve impulses in animals through action potentials. Potassium ion is a nutrient necessary for human life and health. It is used as reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-09-7 | |
39.10 | |
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N | |
5462222 | |
potassium |
K | |
MFCD00133776 | |
kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom | |
CHEBI:26216 | |
[K] |
Spécification
Potassium | |
(Base des métaux) | |
MFCD00133776 | |
kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom | |
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N | |
potassium | |
5462222 | |
99.95% | |
Ampoules avec joint de sécurité |
7440-09-7 | |
K | |
UN2257 | |
Soluble in water. | |
[K] | |
39.10 | |
CHEBI:26216 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H260-H314-H318
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P223-P231+P232-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H260-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :POTASSIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 231-119-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TS6460000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only