Learn More
Tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10539010
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Identifiants chimiques
CAS 6381-59-5
Formule moléculaire C4H12KNaO10
Poids moléculaire (g/mol) 282.218
Numéro MDL 150989
Clé InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
CID PubChem 2724148
Nom IUPAC potassium ; sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydrate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spécification
Point de fusion 70°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 8.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 282.22g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique