Learn More
Tartrate de sodium et de potassium tétrahydraté, AR certifié pour analyse, Fisher Chemical
Tartrate de potassium et de sodium tétrahydraté, AR certifié pour analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :6381-59-5, blanc, point de fusion :70,0°C, formule moléculaire :C4H12KNaO10, poids moléculaire :282.218, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :5,5 à 8,5
89.70€ - 192.00€
Chemical Identifiers
CAS | 6381-59-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12KNaO10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 282.218 |
Numéro MDL | 150989 |
Clé InChI | VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j |
CID PubChem | 2724148 |
Nom IUPAC | potassium ;sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydraté |
SMILES | C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
10529200
|
Fisher Chemical
P/6880/53 |
500 g |
89.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10346240
|
Fisher Chemical
P/6880/60 |
1 kg |
148.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10161960
|
Fisher Chemical
P/6880/62 |
2.5 kg |
192.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tartrate de potassium et de sodium tétrahydraté, AR certifié pour analyse, Fisher Chemical, Quantité :500 g, CAS :6381-59-5, blanc, point de fusion :70,0°C, formule moléculaire :C4H12KNaO10, poids moléculaire :282.218, emballage :Récipient de poudre en plastique, pH :5,5 à 8,5
Chemical Identifiers
6381-59-5 | |
282.218 | |
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L | |
2724148 | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] |
C4H12KNaO10 | |
150989 | |
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j | |
potassium ;sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydraté |
Specifications
70°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
150989 | |
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L | |
potassium ;sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydraté | |
2724148 | |
Récipient de poudre en plastique |
6381-59-5 | |
5.5 to 8.5 | |
C4H12KNaO10 | |
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] | |
282.218 | |
282.22g/mol |