Learn More
Tartrate de sodium de potassium tétrahydraté, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15109233
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6381-59-5
Numéro MDL MFCD00150989
Clé InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
CID PubChem 2724148
Nom IUPAC potassium ; sodium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; tétrahydrate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Point de fusion 70.0°C to 80.0°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Tambour en fibre
Formule moléculaire C4H4KNaO6·4H2O
Formule linéaire KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Quantité 25 kg
Beilstein 03, 525
Merck Index 15, 7790
Rotation spécifique + 22.10
Informations sur la solubilité Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 282.22
Poids de la formule 282.22
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Analyse
Forme physique Crystals