Learn More
Cyanure d’argent et de potassium, 99,9 % (base de métaux), Ag 54,2 %, Thermo Scientific Chemicals
Placage en argent
101.00€ - 1320.00€
Identifiants chimiques
CAS | 506-61-6 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00036297 |
Synonyme | Potassium dicyanoargentate; Silver(I) potassium cyanide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012551.14 |
25 g |
101.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012551.22 |
100 g |
318.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012551.36 |
500 g |
1320.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Silver platingPotassium silver cyanide is used in silver plating and in the manufacturing of antiseptics. It is a versatile bridging ligand and finds use for multidimensional polymer construction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
506-61-6 | |
MFCD00036297 | |
Potassium dicyanoargentate; Silver(I) potassium cyanide |
Spécification
Potassium silver cyanide | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00036297 | |
14,7669 | |
Soluble in waterSoluble in water; Insoluble in acids. | |
99.9% | |
Light sensitive |
506-61-6 | |
Poudre | |
KAg(CN)2 | |
UN1588 | |
Potassium dicyanoargentate; Silver(I) potassium cyanide | |
199.01 | |
Ag 54.2% | |
2.36 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H318-H290-H315
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :CYANURES, INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-047-0
missing translation for 'rtecsNumber' : TT5775000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only