Learn More
Potassium sélénocyanate, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
94.10€ - 364.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3425-46-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CKNSe |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.087 |
Numéro MDL | MFCD00011366 |
Clé InChI | KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g |
CID PubChem | 76960 |
Nom IUPAC | Potassium ; sélénocyanate |
SMILES | C(#N)[Se-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068107.09 |
10 g |
94.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
068107.18 |
50 g |
364.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium selenocyanate is used to prepare triphenylphosphine selenide by reacting with triphenylphosphine. It finds application in solid state NMR of heavy-metal nuclei which results in the preparation of several mercury thiocyanate and selenocyanate compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3425-46-5 | |
144.087 | |
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M | |
76960 | |
C(#N)[Se-].[K+] |
CKNSe | |
MFCD00011366 | |
potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g | |
Potassium ; sélénocyanate |
Spécification
Potassium selenocyanate | |
3425-46-5 | |
Cristalline | |
MFCD00011366 | |
potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g | |
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M | |
Potassium ; sélénocyanate | |
76960 | |
98.5% | |
Moisture sensitive |
162°C to 164°C | |
Blanc | |
CKNSe | |
UN3283 | |
Soluble in water,ethanol,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,acetonitrile and methanol. Slightly soluble in terahydrofuran. | |
C(#N)[Se-].[K+] | |
144.087 | |
144.08 | |
Odorless | |
2.347 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique en cas d’inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉ DE SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 222-320-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VT4000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only