Learn More
Sélénite de potassium, Thermo Scientific Chemicals
108.00€ - 426.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10431-47-7 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O3Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.165 |
Numéro MDL | MFCD00049663 |
Clé InChI | RNGFNLJMTFPHBS-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium selenite, dipotassium selenite, ccris 6885, selenious acid, dipotassium salt, kaliumselenat, acmc-20ajua, selenious acid, potassium salt 1:2, dipotassium ion selenit, selenious acid,potassium salt 1:2 |
CID PubChem | 150192 |
Nom IUPAC | Dipotassium ; sélénite |
SMILES | [O-][Se](=O)[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11306499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039436.14 |
25 g |
108.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039436.22 |
100 g |
426.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
One among the compounds used in cattle feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10431-47-7 | |
205.165 | |
RNGFNLJMTFPHBS-UHFFFAOYSA-L | |
150192 | |
[O-][Se](=O)[O-].[K+].[K+] |
K2O3Se | |
MFCD00049663 | |
potassium selenite, dipotassium selenite, ccris 6885, selenious acid, dipotassium salt, kaliumselenat, acmc-20ajua, selenious acid, potassium salt 1:2, dipotassium ion selenit, selenious acid,potassium salt 1:2 | |
Dipotassium ; sélénite |
Spécification
Potassium selenite | |
10431-47-7 | |
Poudre | |
MFCD00049663 | |
potassium selenite, dipotassium selenite, ccris 6885, selenious acid, dipotassium salt, kaliumselenat, acmc-20ajua, selenious acid, potassium salt 1:2, dipotassium ion selenit, selenious acid,potassium salt 1:2 | |
RNGFNLJMTFPHBS-UHFFFAOYSA-L | |
Dipotassium ; sélénite | |
150192 | |
Hygroscopic |
875°C (decomposition) | |
Blanc | |
K2O3Se | |
UN2630 | |
Soluble in ethyl alcohol,water. | |
[O-][Se](=O)[O-].[K+].[K+] | |
205.165 | |
205.16 | |
2.851 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :SÉLÉNITES
missing translation for 'einecsNumber' : 233-909-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VS7200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only