Learn More
Phosphate de potassium, tribasique, n-hydraté, poudre, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Phosphate |
Note relative au nom | Tribasic, n-Hydrate |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 500 g |
Qualité | Réactif BAKER ANALYZED™ |
Conditionnement | Flacon poly |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile with 0.1% Formic acid
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile, formicacid