Learn More
Phosphate de potassium, tribasique, 97 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium phosphate, tribasic |
Point de fusion | 1340.0°C |
Note relative au nom | Tribasic 97%, Anhydrous |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre, granules ou morceaux |
Quantité | 10 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule linéaire | K3PO4 |
Merck Index | 15,7781 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium phosphate tribasic
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.