Learn More
Phosphate de potassium monobasique (cristaux blancs), bioréactifs Fisher
30.95€ - 40.65€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-77-0 |
---|---|
Formule moléculaire | H2KO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.08 |
Numéro MDL | MFCD00011401 MFCD00147253 |
Clé InChI | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate |
CID PubChem | 516951 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10757214
|
Fisher BioReagents
BP362-500 |
500 g | Bouteille en verre |
30.95€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10458153
|
Fisher BioReagents
BP362-1 |
1 kg | Flacon poly |
40.65€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce sel de potassium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.Identifiants chimiques
7778-77-0 | |
136.08 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
516951 | |
[K+].OP(O)([O-])=O |
H2KO4P | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
CHEBI:63036 |
Spécification
Potassium Phosphate Monobasic | |
7778-77-0 | |
4,5 | |
≥99.0 % | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
[K+].OP(O)([O-])=O | |
136.08 | |
CHEBI:63036 | |
≥99.0% | |
0.2% max. |
253°C | |
Blanc | |
Solide | |
H2KO4P | |
15, 7780 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; dihydrogénophosphate | |
516951 | |
136.09 | |
Pass Test | |
>250°C |
Sécurité et traitement
MISE EN GARDE !
Aperçu des cas d’urgence
Peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Hygroscopique. Porter un équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation adéquate. Laver immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin si les symptômes persistent. Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau, également sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Transporter le sujet à l’air frais En cas de difficulté à respirer, administrer de l’oxygène. Consulter immédiatement un médecin si les symptômes persistent. Ne pas provoquer de vomissement. Ne pas provoquer de vomissement. Consulter un médecin.
NFPA
Santé :1
Inflammabilité :0
Instabilité :1
Recommended Storage : RT