Learn More
Phosphate de potassium monobasique, pour HPLC, Honeywell Fluka™
Code produit. 15645940
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
pour HPLC, ≥ 99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate monobasic
Quantité 1 kg
Formule linéaire KH2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 136.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Densité 2.338g/mL at 25°C