Learn More
Phosphate de potassium, monobasique, cristal, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Code produit. 15528204
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate
Note relative au nom Monobasic
CAS 7778-77-0
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule moléculaire H2KO4P
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Poids de la formule 136.09
Qualité Bioréactif ultra-pur
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.34kg