Learn More
Phosphate de potassium, monobasique, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Phosphate |
Note relative au nom | Monobasic |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 500 g |
Notes de qualité de la pureté | Meets ACS reagent chemical requirements |
Poids de la formule | 136.09 |
Qualité | Réactif BAKER ANALYZED™ ACS |
Conditionnement | Flacon poly |
Gravité spécifique | 1L = 2.34kg |