Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, trihydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
68.50€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16788-57-1 |
---|---|
Formule moléculaire | H7K2O7P |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.22 |
Numéro MDL | MFCD00149926 |
Clé InChI | XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate |
CID PubChem | 16217523 |
Nom IUPAC | dipotassium trihydrate hydrogen phosphate |
SMILES | O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12685097
|
Thermo Scientific Acros
447732500 |
250 g | Flacon en plastique |
68.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12675097
|
Thermo Scientific Acros
447730010 |
1 kg | Flacon en plastique |
135.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16788-57-1 | |
228.22 | |
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L | |
16217523 | |
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O |
H7K2O7P | |
MFCD00149926 | |
dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate | |
dipotassium trihydrate hydrogen phosphate |
Spécification
Potassium phosphate, dibasic, trihydrate | |
H7K2O7P | |
MFCD00149926 | |
Solubility in water: freely soluble | |
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O | |
228.22 | |
228.23 |
16788-57-1 | |
K2HPO4·3H2O | |
dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate | |
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium trihydrate hydrogen phosphate | |
16217523 | |
Extra pur |
RUO – Research Use Only