Learn More
Phosphate de potassium, dibasique trihydraté, +99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10732574
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16788-57-1
Formule moléculaire H7K2O7P
Poids moléculaire (g/mol) 228.22
Numéro MDL MFCD00149926
Clé InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
CID PubChem 16217523
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, dibasic trihydrate
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
pH 8.5 to 9.6 (5% soln.)
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire K2HPO4·3H2O
Merck Index 10, 7541
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble
Nom IUPAC phosphate d‘hydrogène dipotassique ; trihydrate
Poids de la formule 228.23
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Potassium phosphate, dibasic trihydrate