Learn More
Phosphate de potassium dibasique,TraceSELECT™, ≥ 99,99 % (base des métaux), Honeywell™
Code produit. 15615960
Click to view available options
Quantité:
100 g
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate dibasic
CAS 7758-11-4
Quantité 100 g
Formule moléculaire HK2O4P
Formule linéaire K2HPO4
Numéro MDL MFCD00011383
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Poids de la formule 174.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.99% (metals basis)