Learn More
Potassium Phosphate Dibasic, For HPLC, ≥99.0%, Honeywell™
Code produit. 15661570
Click to view available options
Quantité:
250 g
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Phosphate Dibasic
CAS 7758-11-4
Quantité 250 g
Formule moléculaire HK2O4P
Formule linéaire K2HPO4
Numéro MDL MFCD00011383
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Nom IUPAC dipotassium;hydrogen phosphate
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI:32031
Poids de la formule 174.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%