Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, + de 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10541081
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Phosphate de potassium, dibasique, +99 %, pour analyse, anhydre, ACROS Organics, Quantité : 5 kg, emballage : Récipient en plastique, CAS : 7758-11-4, blanc, qualité : Analyse, point de fusion : 340,0°C, formule moléculaire : HK2O4P, poids moléculaire : 174,18, pourcentage de pureté : +99 %, pH : 8,5 à 9,6 (5 % de solution à 20°C)
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-11-4
Formule moléculaire HK2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 174.18
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme phosphate d’hydrogène dipotassique, phosphate dipotassique, hydrogénophosphate de dipotassium, phosphate de potassium dibasique, hydrogénophosphate de potassium, phosphate de potassium, dibasique, phosphate dibasique de potassium, acide phosphorique, sel dipotassique, monophosphate de dipotassium, dipotassium monophosphate
CID PubChem 24450
ChEBI CHEBI : 32031
Nom IUPAC dipotassique ; phosphate d’hydrogène
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphate de potassium, dibasique
Point de fusion 340.0°C
Couleur Blanc
pH 8.5 à 9.6 (sol. 5 % à 20°C)
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Formule linéaire K2HPO4
Merck Index 15,7779
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 1600 g/L (20°C). Autres solubilités : légèrement soluble dans l’alcool
Poids de la formule 174.18
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 1 % (130°C) max.