Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, + 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
25.00€ - 674.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-11-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HK2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.18 |
Numéro MDL | MFCD00011383 |
Clé InChI | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
CID PubChem | 24450 |
ChEBI | CHEBI:32031 |
Nom IUPAC | dipotassique ; phosphate d’hydrogène |
SMILES | OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10546982
|
Thermo Scientific Acros
424190050 |
5 g | Bouteille en verre |
25.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10331211
|
Thermo Scientific Acros
424195000 |
500 g | Flacon en plastique |
72.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10184333
|
Thermo Scientific Acros
424190025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
224.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13438578
|
Thermo Scientific Acros
424190100 |
10 kg | Récipient en plastique |
674.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-11-4 | |
174.18 | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
24450 | |
dipotassique ; phosphate d’hydrogène |
HK2O4P | |
MFCD00011383 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
CHEBI:32031 | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Spécification
Potassium phosphate, dibasic | |
7758-11-4 | |
8.5 to 9.6 (5% soln. at 25°C) | |
98+% | |
K2HPO4 | |
15,7779 | |
Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] | |
174.18 | |
CHEBI:32031 | |
≥98% | |
1.0% max. (105°C) |
340.0°C | |
Blanc | |
Poudre cristalline fine | |
HK2O4P | |
MFCD00011383 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassique ; phosphate d’hydrogène | |
24450 | |
174.18 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 231-834-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only