Learn More
Phosphate de potassium, dibasique, solution 1,0 M dans de l’eau, Thermo Scientific Chemicals
59.30€ - 135.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium phosphate, dibasic |
---|---|
CAS | 7758-11-4, 7732-18-5 |
Formule moléculaire | HK2O4P |
Formule linéaire | K2HPO4 |
Numéro MDL | MFCD00011383 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10173064
|
Thermo Scientific Acros
397080010 |
1 L | Flacon en verre |
59.30€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10729005
|
Thermo Scientific Acros
397080025 |
2.5 L | Flacon en verre |
135.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Potassium phosphate, dibasic | |
HK2O4P | |
MFCD00011383 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] | |
174.18 | |
CHEBI:32031 | |
1.0M, exact strength on the certificate of analysis | |
Clear colorless solution | |
1.1300g/mL |
7758-11-4, 7732-18-5 | |
K2HPO4 | |
15, 7779 | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassique ; phosphate d’hydrogène | |
24450 | |
174.18 | |
Flacon en verre | |
1.13 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-834-5
RUO – Research Use Only