Learn More
Persulfate de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
K2O8S2, numéro CAS-7727-21-1, anthion, peroxydisulfate de dipotassium, persulfate de potassium, Caswell nº 700, peroxodisulfate de dipotassium, persulfate de dipotassium, peroxydisulfate de potassium, peroxydisulfate de potassium, peroxodisulfate de potassium, unii-6b86k0mczc, 250 g, blanc, 270,3 g/mol
59.70€ - 216.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7727-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.309 |
Numéro MDL | 11386 |
Clé InChI | USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc |
CID PubChem | 24412 |
Nom IUPAC | dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10214540
|
Fisher Chemical
P/6640/50 |
250 g |
59.70€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10224540
|
Fisher Chemical
P/6640/53 |
500 g |
216.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
K2O8S2, numéro CAS-7727-21-1, anthion, peroxydisulfate de dipotassium, persulfate de potassium, Caswell nº 700, peroxodisulfate de dipotassium, persulfate de dipotassium, peroxydisulfate de potassium, peroxydisulfate de potassium, peroxodisulfate de potassium, unii-6b86k0mczc, 250 g, blanc, 270,3 g/mol
Identifiants chimiques
7727-21-1 | |
270.309 | |
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L | |
24412 | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
K2O8S2 | |
11386 | |
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc | |
dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy |
Spécification
100°C | |
Blanc | |
Solide | |
11386 | |
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy | |
24412 | |
Récipient de poudre en plastique |
7727-21-1 | |
4 to 5 | |
K2O8S2 | |
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
270.309 | |
270.3g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium persulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304-EN CAS D'INHALATION:.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .