Learn More
Persulfate de potassium, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10691535
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-21-1
Formule moléculaire K2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 270.3
Numéro MDL MFCD00011386
Clé InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme persulfate de potassium, peroxydisulfate de potassium, peroxodisulfate de potassium, peroxydisulfate dipotassium, persulfate dipotassique, peroxodisulfate dipotassium, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
CID PubChem 24412
Nom IUPAC dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium (persulfate de)
Point de fusion 100.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Formule linéaire K2S2O8
Merck Index 15,7777
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 5 g/100 ml (20°C). Autres solubilités : insoluble dans l’alcool
Poids de la formule 270.3
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.47
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium persulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .