Learn More
Persulfate de potassium, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
49.80€ - 106.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7727-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.3 |
Numéro MDL | MFCD00011386 |
Clé InChI | USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc |
CID PubChem | 24412 |
Nom IUPAC | dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10137990
|
Thermo Scientific Acros
424185000 |
500 g | Flacon en plastique |
49.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10696224
|
Thermo Scientific Acros
424180025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
106.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7727-21-1 | |
270.3 | |
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L | |
24412 | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
K2O8S2 | |
MFCD00011386 | |
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc | |
dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy |
Spécification
Potassium persulfate | |
99+% | |
Blanc | |
99+% | |
K2S2O8 | |
08,417; 15,274 | |
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc | |
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy | |
24412 | |
≥99% | |
2.47 |
100.0°C | |
7727-21-1 | |
Poudre cristalline hygroscopique fine | |
K2O8S2 | |
MFCD00011386 | |
15, 7777 | |
Solubility in water: 5g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
270.3 | |
270.3 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart des vêtements et d’autres matières combustibles.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Si la respiration est difficile,r
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-781-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SE0400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium persulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only