Learn More
Perruthénate de potassium(VII), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351958
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10378-50-4
Formule moléculaire C32H36N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 528.65
Numéro MDL MFCD00061333
Clé InChI PXMOBROHNZPLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,7-bis benzyloxy-n,n-diisopropyl-1,3-dioxo-2-isoindolinebutyramide
CID PubChem 101141422
Nom IUPAC 4-[4,7-bis(benzyloxy)-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl]-N,N-bis(propan-2-yl)butanamide
SMILES CC(C)N(C(C)C)C(=O)CCCN1C(=O)C2=C(OCC3=CC=CC=C3)C=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium perruthenate(VII)
Point de fusion 440°C (decomposition)
Couleur Noir
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 204.17
Aspect Black crystals