Learn More
Perrhénate de potassium, 99 % (base de métaux), Re 64 %, Thermo Scientific Chemicals
Un oxydant puissant
32.60€ - 1275.35€
Identifiants chimiques
CAS | 10466-65-6 |
---|---|
Formule moléculaire | KO4Re |
Poids moléculaire (g/mol) | 289.30 |
Numéro MDL | MFCD00011365 |
Clé InChI | QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium perrhenate, potassiumperrhenate, k.o4re, potassium rhenium oxide kreo4, perrhenic acid hreo4 , potassium salt, potassium perrhenate vii, acmc-1bx96, perrhenic acid potassium salt, potassium oxido trioxo rhenium, potassium perrhenate kreo4 |
CID PubChem | 3661560 |
Nom IUPAC | potassium rheniumoylolate |
SMILES | [K+].[O-][Re](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11391219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011411.SS |
0.2 g | N/A | ||||||
11371219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011411.04 |
2 g |
91.66€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011411.09 |
10 g |
343.71€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011411.18 |
50 g |
1275.35€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A powerful oxidizer. Also used for spectrometry, tungsten wire cathode coating color film and as catalyst. Potassium perrhenate is used as strong oxidizing agent and used in the synthesis of technetium and rhenium organometallic radiopharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10466-65-6 | |
289.30 | |
QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N | |
3661560 | |
[K+].[O-][Re](=O)(=O)=O |
KO4Re | |
MFCD00011365 | |
potassium perrhenate, potassiumperrhenate, k.o4re, potassium rhenium oxide kreo4, perrhenic acid hreo4 , potassium salt, potassium perrhenate vii, acmc-1bx96, perrhenic acid potassium salt, potassium oxido trioxo rhenium, potassium perrhenate kreo4 | |
potassium rheniumoylolate |
Spécification
1360°C to 1370°C | |
550°C | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011365 | |
potassium perrhenate, potassiumperrhenate, k.o4re, potassium rhenium oxide kreo4, perrhenic acid hreo4 , potassium salt, potassium perrhenate vii, acmc-1bx96, perrhenic acid potassium salt, potassium oxido trioxo rhenium, potassium perrhenate kreo4 | |
QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N | |
potassium rheniumoylolate | |
3661560 | |
99% | |
Odorless | |
4.887 g/mL |
Potassium perrhenate | |
10466-65-6 | |
Cristalline | |
KO4Re | |
UN1479 | |
Soluble in water. | |
[K+].[O-][Re](=O)(=O)=O | |
289.30 | |
289.3 | |
Re 64% | |
1.643 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272
Peut aggraver un incendie
comburant.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE COMBURANTE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-953-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SE1400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche