Learn More
Peroxomonosulfate de potassium, extra pur, 4,5 % d’oxygène actif minimum, Thermo Scientific Chemicals
28.74€ - 158.79€
Identifiants chimiques
CAS 70693-62-8, 10058-23-8, 7778-80-5, 7646-93-7
Formule moléculaire H3K5O18S4
Poids moléculaire (g/mol) 614.78
Numéro MDL MFCD00040551
Clé InChI HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Synonyme Oxone, Potassium Monopersulfate
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10348490
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
211361000
100 g Flacon en verre
28.74€
100g
10783401
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
211360010
1 kg Flacon en verre
74.97€
1kg
15244684
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
211360025
2.5 kg Flacon en verre
158.79€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Identifiants chimiques
70693-62-8, 10058-23-8, 7778-80-5, 7646-93-7
614.78
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
H3K5O18S4
MFCD00040551
Oxone, Potassium Monopersulfate
Spécification
Potassium peroxomonosulfate
Blanc
H3K5O18S4
MFCD00040551
Oxone, Potassium Monopersulfate
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
614.78
Extra pur
70693-62-8, 10058-23-8, 7778-80-5, 7646-93-7
Poudre cristalline granulaire
KHSO4·K2SO4
01,952; 12,413; 16,285
Solubility in water: 298g/L (20°C).
614.78
≥4.5% (active oxygen)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 274-778-7
missing translation for 'tsca' : Pas dans l’inventaire TSCA : à des fins de R et D uniquement ; pas à des fins de fabrication ou commerciales
Identifiant produit
  • Potassium peroxomonosulfate compound, min. 4.5% active oxygen
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.