Learn More
Solution de permanganate de potassium, volumétrique, 0,1 M KMnO4 (0,5N), Honeywell Fluka™
Volumétrique, 0,1 M KMnO4 (0,5 N)
163.68€ - 569.28€
Identifiants chimiques
CAS | 7722-64-7 |
---|---|
Formule moléculaire | KMnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.032 |
Numéro MDL | MFCD00011364 |
Clé InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
CID PubChem | 516875 |
Nom IUPAC | permanganate de potassium |
SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15614850
|
Honeywell-Fluka
35201-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
163.68€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15624850
|
Honeywell-Fluka
35201-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon en verre |
569.28€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Identifiants chimiques
7722-64-7 | |
158.032 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
516875 | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
KMnO4 | |
MFCD00011364 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
permanganate de potassium |
Spécification
Potassium permanganate solution | |
KMnO4 | |
UN3082 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
permanganate de potassium | |
516875 |
7722-64-7 | |
MFCD00011364 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
158.032 | |
158.03g/mol |
Sécurité et traitement
P273
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Potassium permanganate solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium permanganate