Learn More
Permanganate de potassium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
KMnO4, numéro CAS-7722-64-7, solo san soo, caméléon minéral, cairox, comprimés walko, argucide, permanganate de potassium, insta-perm, algae-k, cristaux de condy, permanganate de potasse, 500 g, brun, 158,04 g/mol, VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N, permanganate de potassium, 240°C, 11364, 158.032, cuve en verre
44.15€ - 123.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7722-64-7 |
---|---|
Formule moléculaire | KMnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.032 |
Numéro MDL | 11364 |
Clé InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
CID PubChem | 516875 |
Nom IUPAC | permanganate de potassium |
SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
Description
KMnO4, numéro CAS-7722-64-7, solo san soo, caméléon minéral, cairox, comprimés walko, argucide, permanganate de potassium, insta-perm, algae-k, cristaux de condy, permanganate de potasse, 500 g, brun, 158,04 g/mol, VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N, permanganate de potassium, 240°C, 11364, 158.032, cuve en verre
Identifiants chimiques
7722-64-7 | |
158.032 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
516875 | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
KMnO4 | |
11364 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
permanganate de potassium |
Spécification
240°C | |
Marron | |
Solide en poudre | |
11364 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
permanganate de potassium | |
516875 | |
Extra pur |
7722-64-7 | |
8 | |
KMnO4 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
158.032 | |
158.04g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium permanganate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.