Learn More
Permanganate de potassium, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Description
- Adapté pour la détermination du mercure
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Permanganate |
CAS | 7722-64-7 |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | KMnO4 |
Synonyme | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
Clé InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
Nom IUPAC | potassium;permanganate |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.032 |
CID PubChem | 516875 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.