Learn More
Permanganate de potassium en solution aqueuse, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
1 L
Spécification
Spécification
CAS | 7722-64-7 |
Quantité | 1 L |
Formule moléculaire | KMnO4 |
Numéro MDL | MFCD00011364 |
Clé InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O |
Nom IUPAC | manganesoylolate de potassium |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.03 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.02 mol/L (0.1 N) |
Conditionnement | Flacon en verre |