Learn More
Permanganate de potassium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Réactif ACS,≥99,0%
43.32€ - 120.04€
Identifiants chimiques
CAS | 7722-64-7 |
---|---|
Formule moléculaire | KMnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.032 |
Numéro MDL | MFCD00011364 |
Clé InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
CID PubChem | 516875 |
Nom IUPAC | permanganate de potassium |
SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15662210
|
Honeywell-Fluka
223468-25G |
25 g |
43.32€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15672210
|
Honeywell-Fluka
223468-500G |
500 g |
84.45€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15652210
|
Honeywell-Fluka
223468-1KG |
1 kg | N/A | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7722-64-7 | |
158.032 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
516875 | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
KMnO4 | |
MFCD00011364 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
permanganate de potassium |
Spécification
Potassium Permanganate | |
KMnO4 | |
1490 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
permanganate de potassium | |
516875 | |
≥99% |
7722-64-7 | |
MFCD00011364 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
158.032 | |
158.03g/mol | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
P210-P220-P260-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378
H272-H302-H314-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-760-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SD6475000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Potassium permanganate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium permanganate