Learn More
Thermo Scientific Chemicals Permanganate de potassium, 98 %, extra pur
Code produit. 10092610
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-64-7
Formule moléculaire KMnO4
Numéro MDL MFCD00011364
Clé InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
CID PubChem 516875
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium permanganate
Note relative au nom 98%
Couleur Marron à noir
Forme physique Poudre cristalline brillante
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire KMnO4
Fieser 01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
Merck Index 15, 7776
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Nom IUPAC permanganate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 158.032
Poids de la formule 158.04
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.7