Learn More
Perchlorate de potassium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
28.74€ - 84.82€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-74-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClKO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.54 |
Numéro MDL | MFCD00011362 |
Clé InChI | YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp |
CID PubChem | 516900 |
Nom IUPAC | potassium perchlorate |
SMILES | [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12624967
|
Thermo Scientific Acros
221371000 |
100 g | Flacon en plastique |
28.74€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12634967
|
Thermo Scientific Acros
221375000 |
500 g | Flacon en plastique |
84.82€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7778-74-7 | |
138.54 | |
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M | |
516900 | |
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O |
ClKO4 | |
MFCD00011362 | |
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp | |
potassium perchlorate |
Spécification
Potassium perchlorate | |
7778-74-7 | |
KClO4 | |
15,7774 | |
Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol | |
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
138.54 | |
138.55 |
400.0°C | |
ClKO4 | |
MFCD00011362 | |
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp | |
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M | |
potassium perchlorate | |
516900 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-912-9
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Potassium perchlorate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium perchlorate
RUO – Research Use Only