Learn More
Perchlorate de potassium, ≥ 98,5 % (T), purum p.a., Honeywell™
Code produit. 15685970
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Purum p.a., ≥ 98,5% (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-74-7
Formule moléculaire ClKO4
Poids moléculaire (g/mol) 138.54
Numéro MDL MFCD00011362
Clé InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
CID PubChem 516900
Nom IUPAC perchlorate de potassium
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium perchlorate
Point de fusion >400°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystalline
Quantité 1 kg
Formule linéaire KClO4
Numéro UN UN1489
Poids de la formule 138.55g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.5% (T)
Odeur Odorless
Conditionnement Bouteille en verre
Densité 2.52g/cm3 at 20°C