Learn More
Oxyde d’osmium(VI) de potassium dihydraté, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
63.80€ - 211.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10022-66-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H4K2O6Os |
Poids moléculaire (g/mol) | 368.453 |
Numéro MDL | MFCD00149919 |
Clé InChI | DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate |
CID PubChem | 53393272 |
Nom IUPAC | dipotassium;dioxido(dioxo)osmium;dihydraté |
SMILES | O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012647.01 |
0.25 g |
63.80€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012647.03 |
1 g |
211.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium osmium(VI) oxide dihydrate acts as a catalyst for the oxidative cleavage of olefins to ketones and carboxylic acids. It is employed in an intramolecular amidohydroxylation of carbamoyloxytethered olefins providing hydroxy oxazolidinones. It is also used as a reagent in the synthesis of amphidinolide B, which shows potent antitumor activity against human solid and blood tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10022-66-9 | |
368.453 | |
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N | |
53393272 | |
O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
H4K2O6Os | |
MFCD00149919 | |
potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate | |
dipotassium;dioxido(dioxo)osmium;dihydraté |
Spécification
Potassium osmium(VI) oxide dihydrate | |
Blanc | |
99+% | |
MFCD00149919 | |
Soluble in water. Slowly decomposes in aqueous solution forming the tetroxide. Insoluble in alcohol,etherSoluble in water. Insoluble in alcohol and ether. | |
O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
368.453 | |
368.43 (332.40 Anhydrous) | |
Purple powder |
10022-66-9 | |
Poudre | |
H4K2O6Os | |
potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate | |
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium;dioxido(dioxo)osmium;dihydraté | |
53393272 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P390-P501c
H272-H290-H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 243-247-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
RUO – Research Use Only