Learn More
Osmate(VI) de potassium dihydraté, 51,0-52,0 % Os, Thermo Scientific Chemicals
101.51€ - 347.73€
Identifiants chimiques
CAS | 10022-66-9 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O4Os·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 368.42 |
Numéro MDL | MFCD00149919 |
Clé InChI | DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate |
CID PubChem | 53393272 |
Nom IUPAC | dipotassium;dioxido(dioxo)osmium;dihydraté |
SMILES | O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10194210
|
Thermo Scientific Acros
197665000 |
500 mg | Flacon en verre |
101.51€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10368670
|
Thermo Scientific Acros
197660025 |
2.5 g | Flacon en verre |
347.73€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10022-66-9 | |
368.42 | |
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N | |
53393272 | |
O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
K2O4Os·2H2O | |
MFCD00149919 | |
potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate | |
dipotassium;dioxido(dioxo)osmium;dihydraté |
Spécification
Potassium osmate(VI) dihydrate | |
10022-66-9 | |
Poudre cristalline | |
K2OsO4·2H2O | |
potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate | |
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N | |
dipotassium;dioxido(dioxo)osmium;dihydraté | |
53393272 | |
51.0 to 52% Os |
51.0-52.0% Os | |
Violet | |
K2O4Os·2H2O | |
MFCD00149919 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether | |
O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
368.42 | |
368.42 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un mélange avec des combustibles.
En cas de
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 243-247-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only